Learn More
Corning™ Kit de démarrage transparent 3D
Code produit 17891925 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17891925 1 kit 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17891925 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 5730
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le™ kit de démarrage 3D Clear de Corning combine 30 mL de 3D Clear avec les quatre solutions tampons nécessaires au traitement des cultures de tissus 3D pour l'immunomarquage. Seuls les marquages immunologiques et les colorations nucléaires doivent être ajoutés. Ce kit contient suffisamment de matériel pour traiter trois plaques de 96 puits de modèles de culture cellulaire 3D.
  • Élimination rapide des tissus
  • Facilité d’utilisation
  • Aucun équipement spécial requis
  • Compatible avec les étiquettes IF, FP et autres étiquettes fluorescentes
  • Compatible avec les microplaques et l'automatisation
  • Réversible pour un suivi par immunohistochimie 2D H &E/IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Comprend 3 D Clear Reagent, Antibody, Blocking, Penetration, and Washing Buffers