Learn More
Ester méthylique de l'acide (3E)-1-acétyl-3-(éthoxyphénylméthylène)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate |
| CAS | 1168152-06-4 |
| Formule moléculaire | C21 H19 N O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, (3E)- (ACI), Methyl (3E)-1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H19NO5/c1-4-27-19(14-8-6-5-7-9-14)18-16-11-10-15(21(25)26-3)12-17(16)22(13(2)23)20(18)24/h5-12H,4H2,1-3H3/b19-18+ |
| SMILES | CCO\C(=C/1\C(=O)N(C(=O)C)c2cc(ccc12)C(=O)OC)\c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | méthyl (3E)-1-acétyl-3-[éthoxy(phényl)méthylidène]-2-oxoindole-6-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.379 |
| Poids de la formule | 365.126 |