Learn More
(3E,7E)-4,8,12-Triméthyl-3,7,11-Acide tridécatrioïque, TRC
Code produit 30457074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457074 100 mg -
30453248 50 mg 50mg
30456252 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT798155100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-66-8
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Synonyme Farnesylcarboxylic Acid, Homofarnesenic Acid, Homofarnesylic Acid, (E,E)-Homofarnesic Acid, (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecanetrienolic Acid
Nom IUPAC (3E,7E)-4,8,12-triméthyltrideca-3,7,11-acide triénoïque
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC(=O)O)\C)\C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16(17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,17,18)/b14-9+,15-11+
Poids de la formule 250.1933