Learn More
3H-1,2-Dithiole-3-thione, TRC
Code produit 30385018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385018 100 mg
30375920 10 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494365100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-25-8
Formule moléculaire C3 H2 S3
Poids moléculaire (g/mol) 134.24
Nom IUPAC dithiole-3-thione
SMILES S=C1SSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Poids de la formule 133.9319