Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de comptage de particules série 3K / 4K
Code produit 11825012 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,22 μm
0,27 μm
0,3 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,6 μm
0,7 μm
0,8 μm
0,9 μm
0,99 μm
1,0 μm
1,6 μm
2,0 μm
3 μm
4 μm
5,0 μm
6 μm
7 μm
10 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Conditionnement:
15mL
30 pièces
50 pièces
80 pièces
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11825012 1,0 μm -
11894992 0,15 μm 15mL
11835012 1,6 μm 15mL
11805002 0,2 μm 15mL
11815002 0,22 μm 15mL
11825002 0,27 μm 15mL
11835002 0,3 μm 15mL
11845002 0,35 μm 15mL
11855002 0,4 μm 15mL
11865002 0,5 μm 15mL
11875002 0,6 μm 15mL
11885002 0,7 μm -
11895002 0,8 μm 15mL
11805012 0,9 μm 15mL
11815012 0,99 μm 15mL
11899722 2,0 μm 15mL
11583253 2,0 μm 50 pièces
11809732 3 μm -
11593253 3 μm 50 pièces
11819732 4 μm -
11503263 4 μm 50 pièces
11829732 5,0 μm -
11839732 6 μm 15mL
11849732 7 μm -
11543263 10 μm 15mL
11543273 100 μm 30 pièces
11859742 100 μm 15mL
11869732 15 μm 15mL
11879732 20 μm 15mL
11563263 20 μm 30 pièces
11889732 25 μm 15mL
11573263 25 μm 30 pièces
11899732 30 μm 15mL
11583263 30 μm 30 pièces
11593263 40 μm -
11809742 40 μm 15mL
11819742 50 μm 15mL
11503273 50 μm 80 pièces
11829742 60 μm 15mL
11513273 60 μm 80 pièces
11839742 70 μm 15mL
11523273 70 μm 80 pièces
11849742 80 μm 15mL
11533273 80 μm 30 pièces
11884992 0,1 μm 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Code produit 11825012 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3K1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.06€
    374.72€ / 15mL
    Économisez 32.34€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez la précision et la commodité de l’étalonnage des compteurs de particules laser avec les étalons de compteurs de particules Thermo Scientific™ série 3K / 4K.
Assurez la précision et la commodité de l’étalonnage des compteurs de particules laser avec les étalons de compteurs de particules Thermo Scientific™ série 3K / 4K. Par rapport à nos produits des séries 3000 et 4000, cette gamme de produit est diluée avec précision pour une utilisation immédiate dans les compteurs de particules laser avec des réglages de la concentration prenant un minimum de temps.
Caractéristiques :
  • Suspensions de sphères de polystyrène monodispersées pour utilisation dans les systèmes de dispersion des particules en suspension dans l’air ou liquides
  • Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Permettent d’étalonner avec précision ou de contrôler les performances des compteurs de particules laser utilisés dans les salles blanches et dans les autres applications de surveillance de la contamination
  • Les particules sont préparées en suspensions aqueuses avec peu de résidus pour limiter les interférences d’arrière-plan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 1 x 109/ml
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (de 2° à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Particules en polymère dans de l‘eau
Description Particules traçables NIST pour l‘étalonnage des compteurs de particules laser
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Étalonnage du compteur à particules laser
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1,05 g/cm3
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3 %
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 12 mois
Diamètre (métrique) 1,0 μm