Learn More
- Home
- Products
- Produits d’analyse cellulaire
- Microsphères
- Thermo Scientific™ Étalons de comptage de particules série 3K / 4K
Thermo Scientific™ Étalons de comptage de particules série 3K / 4K
Code produit 11899722 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Diamètre (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|
| 11899722 | 2,0 μm | 15mL |
| 11825012 | 1,0 μm | - |
| 11894992 | 0,15 μm | 15mL |
| 11835012 | 1,6 μm | 15mL |
| 11805002 | 0,2 μm | 15mL |
| 11815002 | 0,22 μm | 15mL |
| 11825002 | 0,27 μm | 15mL |
| 11835002 | 0,3 μm | 15mL |
| 11845002 | 0,35 μm | 15mL |
| 11855002 | 0,4 μm | 15mL |
| 11865002 | 0,5 μm | 15mL |
| 11875002 | 0,6 μm | 15mL |
| 11885002 | 0,7 μm | - |
| 11895002 | 0,8 μm | 15mL |
| 11805012 | 0,9 μm | 15mL |
| 11815012 | 0,99 μm | 15mL |
| 11583253 | 2,0 μm | 50 pièces |
| 11809732 | 3 μm | - |
| 11593253 | 3 μm | 50 pièces |
| 11819732 | 4 μm | - |
| 11503263 | 4 μm | 50 pièces |
| 11829732 | 5,0 μm | - |
| 11839732 | 6 μm | 15mL |
| 11849732 | 7 μm | - |
| 11543263 | 10 μm | 15mL |
| 11859742 | 100 μm | 15mL |
| 11543273 | 100 μm | 30 pièces |
| 11869732 | 15 μm | 15mL |
| 11879732 | 20 μm | 15mL |
| 11563263 | 20 μm | 30 pièces |
| 11889732 | 25 μm | 15mL |
| 11573263 | 25 μm | 30 pièces |
| 11899732 | 30 μm | 15mL |
| 11583263 | 30 μm | 30 pièces |
| 11809742 | 40 μm | 15mL |
| 11593263 | 40 μm | - |
| 11819742 | 50 μm | 15mL |
| 11503273 | 50 μm | 80 pièces |
| 11829742 | 60 μm | 15mL |
| 11513273 | 60 μm | 80 pièces |
| 11523273 | 70 μm | 80 pièces |
| 11839742 | 70 μm | 15mL |
| 11849742 | 80 μm | 15mL |
| 11533273 | 80 μm | 30 pièces |
| 11884992 | 0,1 μm | 15mL |
-
627.00€
404.31€ / 15mL
Économisez 222.69€
35% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez la précision et la commodité de l’étalonnage des compteurs de particules laser avec les étalons de compteurs de particules Thermo Scientific™ série 3K / 4K. Par rapport à nos produits des séries 3000 et 4000, cette gamme de produit est diluée avec précision pour une utilisation immédiate dans les compteurs de particules laser avec des réglages de la concentration prenant un minimum de temps.
- Suspensions de sphères de polystyrène monodispersées pour utilisation dans les systèmes de dispersion des particules en suspension dans l’air ou liquides
- Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
- Permettent d’étalonner avec précision ou de contrôler les performances des compteurs de particules laser utilisés dans les salles blanches et dans les autres applications de surveillance de la contamination
- Les particules sont préparées en suspensions aqueuses avec peu de résidus pour limiter les interférences d’arrière-plan.
Spécification
Spécification
| Additif | Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité |
| Concentration | 5 x 108/ml |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (de 2° à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
| Contenu | Particules en polymère dans de l‘eau |
| Description | Particules traçables NIST pour l‘étalonnage des compteurs de particules laser |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage du compteur à particules laser |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Particules de contrôle de comptage |
| Comprend | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST |
| Densité des particules | 1,05 g/cm3 |
| Quantité | 15 ml |
| Indice de réfraction | De 1,59 à 589 nm (25°C) |
| Distribution des tailles | < 3 % |
| Stabilité | Produit stable pendant une période minimum de 12 mois |
| Diamètre (métrique) | 2,0 μm |
| Afficher plus Afficher moins |