Learn More
3M™ Combinaison de protection 3M™, 4565
La combinaison de protection 3M™ 4565 offre d'excellentes caractéristiques de confort et constitue une barrière solide contre certains produits chimiques, les jets de liquides et les particules.
Marque:  3M™ 7000089686
Code produit. 13483486
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Description
Description
Les caractéristiques principales de cette combinaison de protection chimique en font un excellent EPI jetable. La combinaison de protection 3M 4565 protège contre les poussières dangereuses et les éclaboussures chimiques liquides légères et les pulvérisations à basse pression. Exemples d’applications : Pulvérisation de peinture, fabrication de produits pharmaceutiques et industriels, inspection et manipulation de l’amiante et soins de santé. Produit recommandé pour les domaines suivants : Assainissement/élimination, agriculture, matières biologiques/présentant un risque biologique, nettoyage et entretien, industrie générale/fabrication, peinture, pharmaceutique/salle blanche.
  • Élastique à la taille, aux chevilles et aux poignets pour plus de commodité et de liberté de mouvement.
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête pour plus de commodité et pour une protection supplémentaire.
  • Le revêtement antistatique des deux côtés permet de réduire l’accumulation statique et d’éviter tout risque de décharge statique pendant l’utilisation.
  • Ne contient pas de composants fabriqués à partir d’un latex de caoutchouc naturel pour éviter des réactions chez les utilisateurs présentant des sensibilités ou des restrictions au latex.
  • Ne contient pas de composants fabriqués à partir de silicone pour éviter des réactions chez les utilisateurs présentant des sensibilités ou des restrictions au silicone.