Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
Artikelnummer. 15885111 Alle ansehen 3M Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
4XL
missing translation for 'unitSize':
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions missing translation for 'unitSize'
15885111 Grand 50 pièces
15895111 Très grand 50 pièces
15759847 Moyen 50 pièces
15805121 2XL 50 pièces
15769847 4XL 50 pièces
12991335 Standard -
15815121 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 15885111 missing translation for 'mfr' 3M™ missing translation for 'supplierNo' 7000089710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    303.16€ / 50 pièces
    Économisez 168.84€
    35% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Offre une barrière contre les particules non dangereuses et les éclaboussures de liquides dans les applications légères.
  • Matière respirante et légère.
  • Conçu pour les applications légères.
  • Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses.
  • Fermeture éclair.
  • Traitement antistatique.
  • Poignets tricotés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Tricoté
Jetable Usage unique
Modèle 4440-L
Type de couture Surfilée
Taille (impériale) de la poitrine 36 à 38 po
Taille (métrique) de la poitrine 91 à 97 cm
Certifications / conformité (Europe) Catégorie CE 1
À utiliser avec (application) Restauration, salles blanches, fabrication électronique, maintenance générale, laboratoires
Poids (impériale) 1,93 oz.
Structure Laminé microporeux
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.