Learn More
3M™ Manchon de protection jetable 444
Code produit 15759037 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
150 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15759037 Universel 150 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15759037 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089717
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    164.09€ / 150 paires
    Économisez 164.91€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une protection barrière de base
Permet de protéger les bras contre les éclaboussures légères de liquides et les poussières dangereuses
  • Conception conique et élastique autour du haut et du bas du manchon pour garantir un ajustement sûr et facile
  • Traitement antistatiq
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Structure Laminé microporeux
Matériau Tissu microporeux
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de manchette Élastique
Modèle 444
À utiliser avec (application) Maintenance générale, fabrication de produits électroniques, restauration, salles blanches, industries de beauté, hygiène, laboratoires