Learn More
Cole-Parmer™ Solution de remplissage de référence
Code produit 11789998 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11789998 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11789998 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0566168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    21.22€ / 1 pièces
    Économisez 1.78€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez cette solution avec la cellule interne des électrodes rechargeables. La solution de remplissage de référence Cole-Parmer™ est idéale pour une utilisation avec les électrodes de pH de fermentation autoclavables Cole-Parmer.
Gel KCl 1,5 M à haute température saturé d’AgCl ; 125 ml
Specifications
Composition Gel KCI 3 M saturé en AgCl
Concentration Gel KCI 3 M saturé en AgCl
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH à fermentation autoclavables
Conditionnement 1Chaque
Quantité 125 ml