Learn More
3M™ Solution de test d’ajustement FT-12, sucré
Utilisés pour contrôler l’étanchéité du joint entre le visage et le respirateur sur tout appareil respiratoire à particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
Marque:  3M™ 7100004636
Code produit. 15256703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
Description
  • Solution de test d’ajustement de goût sucré pour les tests d’ajustement
  • Utilisé avec l’appareil de test d’ajustement qualitatif 3M™ FT-10 et la boîte de test d’ajustement et de formation 3M™ FT-20
  • Peuvent être utilisés pour vérifier le joint d’étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout masque pour particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
  • À usage professionnel uniquement 
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Informations sur la commande
Flacons individuels de 55 ml (1,9 oz) de solution pour test de sensibilité ou solution pour test d’ajustement également disponibles.
Compliance
Répond aux critères de performance pour les tests des appareils respiratoires de en vertu de la norme OSHA 29 CFR 1910.134, annexe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,9 oz.
OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A
FT-12
Solution sucrée
55 ml
Kit de test d’ajustement qualitatif
6/boîte