Learn More
(3R,11bR)-Tétrabénazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3R,11bR)-Tetrabenazine |
| CAS | 1026016-83-0 |
| Formule moléculaire | C19H27NO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (+)-TBZ, (+)-Tetrabenazine, (3R,11bR)-TBZ |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C)OC |
| Nom IUPAC | (3R,11bR)-9,10-diméthoxy-3-(2-méthylpropyl)-1,3,4,6,7,11b-hexahydrobenzo[a]quinolizin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 317.42 |
| Poids de la formule | 317.1991 |