Learn More
(3R)-3-Hydroxybutyric Acid-1-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3R)-3-Hydroxybutyric Acid-1-13C |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1/i4+1 |