Learn More
(3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31004118
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31004118 5 g
30949172 5 g
30994588 10 g
30993494 500 g
31002055 25 g
31001231 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31004118 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1354005g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
CAS 5306-85-4
Formule moléculaire C8H14O4
Numéro MDL MFCD00064828
Quantité 5 g
SMILES CO[C@H]1CO[C@@]2([H])[C@]1([H])OC[C@H]2OC
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Pourcentage de pureté 97%