Learn More
(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate |
| CAS | 66575-29-9 |
| Formule moléculaire | C22H34O7 |
| Numéro MDL | MFCD00082317 |
| Quantité | 50 mg |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@H]([C@@H]2[C@]([C@H](CCC2(C)C)O)([C@@]3([C@@]1(O[C@@](CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 410.50 |
| Pourcentage de pureté | 98% |