Learn More
(Rr)-(-)--benzyl--pyrrolidindiol,3R,4R)-(-)-1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10249543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249543 5 g 5g
10002001 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10249543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348720050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 163439-82-5 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163439-82-5
Numéro MDL MFCD01073894
Clé InChI QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
Synonyme 3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r
CID PubChem 7021491
Nom IUPAC (3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol
SMILES C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 101.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H15NO2
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −32° (20°C c=1,MeOH)
Rotation spécifique − 32.00
Poids moléculaire (g/mol) 193.24
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, cristaux et / ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.