Learn More
(3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Code produit 30381433
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381433 25 mg
30382269 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30381433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92568025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 204254-92-2
Formule moléculaire C15H26O7S
Poids moléculaire (g/mol) 350.43
Synonyme 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-, ethyl ester, (3R,4R,5R)- (9CI, ACI), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-, ethyl ester, [3R-(3α,4α,5β)]- (ZCI), Ethyl (3R,4R,5R)-3-(1-ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylate (ACI), (3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic acid ethyl ester
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H](O)[C@@H](C1)OS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H26O7S/c1-5-11(6-2)21-12-8-10(15(17)20-7-3)9-13(14(12)16)22-23(4,18)19/h8,11-14,16H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13-,14-/m1/s1
Poids de la formule 350.1399
Pourcentage de pureté >95%