Learn More
Acide (3R,4S,5R)-4-hydroxy-5-[(1S)-1-hydroxy-2-méthylpropyl]-3-méthyl-2-pyrrolidinone-5-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-3-met |
| CAS | 145451-97-4 |
| Formule moléculaire | C10 H17 N O5 |
| Quantité | 2 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17NO5/c1-4(2)6(12)10(9(15)16)7(13)5(3)8(14)11-10/h4-7,12-13H,1-3H3,(H,11,14)(H,15,16)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (2R,3S,4R)-3-hidroxi-2-[(1S)-1-hidroxi-2-metilpropil]-4-metil-5-oxopirrolidin-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.25 |
| Poids de la formule | 231.1107 |