Learn More
(3R,6R)-3,6-Diphényl-2,5-pipérazinedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3R,6R)-3,6-Diphenyl-2,5-piperazinedione |
| CAS | 31485-02-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C16 H14 N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (3R,6R)-3,6-Diphenyl-2,5-piperazinedione, 2,5-Piperazinedione, 3,6-diphenyl-, D,D- (8CI), (3R,6R)-3,6-Diphenylpiperazine-2,5-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c19-15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-16(20)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,17,20)(H,18,19)/t13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1N[C@@H](C(=O)N[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (3R,6R)-3,6-diphénylpitérazine-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.29 |
| Afficher plus |