Learn More
(3R,7aS)-Tétrahydro-3-phényl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one, TRC
Code produit 30428133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428133 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428133 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2956902.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
CAS 103201-79-2
Formule moléculaire C12H13NO2
Quantité 2.5 g
Synonyme (+)-(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-11-7-6-10-8-15-12(13(10)11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2/t10-,12+/m0/s1
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H](N12)c3ccccc3
Nom IUPAC (3R,7aS)-3-phényl-3,6,7,7a-tétrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazol-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Poids de la formule 203.0946