Learn More
(3R)-Aminoquinuclidine dichlorhydrate, TRC
Code produit 30319911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319911 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6291951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R)-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 123536-14-1
Formule moléculaire C7 H14 N2 . 2 Cl H
Quantité 1 g
Synonyme (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@H]1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC (3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 199.12
Poids de la formule 198.0691