Learn More
(3R-cis)-(-)-3-Isopropyl-7a-méthyltétrahydropyrrolo-[2,1-b]oxazol-5(6H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10215831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215831 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10215831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326492500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R-cis)-(-)-3-Isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo-[2, 1-b]oxazol-5(6H)-one
Note relative au nom 97%
CAS 123808-97-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 82°C (0.7 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H17NO2
Indice de réfraction 1.4720 to 1.474
Numéro MDL MFCD00269679
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques −93° (20°C c=4,EtOH)
Rotation spécifique -93
Synonyme 3r,7as-3-isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo 2,1-b oxazol-5 6h-one, 3r,7as-7a-methyl-3-propan-2-yl-2,3,6,7-tetrahydropyrrolo 2,1-b 1,3 oxazol-5-one, 3r-cis---3-isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo 2,1-b oxazol-5 6h-one, 3r,7as-3-isopropyl-7a-methyl-tetrahydropyrrolo 2,1-b 1,3 oxazol-5-one, 3r,7as-7a-methyl-3-propan-2-yl tetrahydropyrrolo 2,1-b 1,3 oxazol-5 6h-one, 3r,7as-7a-methyl-3-propan-2-yl-2,3,6,7-tetrahydropyrrolo 2,1-b oxazol-5-one
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dichloromethane,chloroform
Clé InChI NUUDVADIQSLTCN-WPRPVWTQSA-N
SMILES CC(C)C1COC2(N1C(=O)CC2)C
Nom IUPAC (3R,7aS)-7a-méthyl-3-propan-2-yl-2,3,6,7-tétrahydropyrrolo[2,1-b][1,3]oxazol-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
CID PubChem 928831
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3R-cis)-(-)-3-Isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo-[2,1-b]oxazol-5(6H)-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.