Learn More
(3R-cis)-tétrahydro-3-trichlorométhyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3R-cis)-Tetrahydro-3-trichloromethyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one |
| Point de fusion | 109°C (decomposition) |
| Quantité | 1 g |
| Rotation optique | −2.9° (c= 1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 244.51 |
| Pourcentage de pureté | 98% |