Learn More
(3R,S)-Oxydosqualène (>90 %), TRC
Code produit 30416043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30416043 2.5 mg
30415203 1 mg
30413494 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416043 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8468152.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7200-26-2
Formule moléculaire C30H50O
Poids moléculaire (g/mol) 426.72
Synonyme 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaen-1-yl]oxirane, (all-E)-22,23-Epoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18-tetracosapentaene, 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaenyl]oxirane, (R,S)-Squalene 2,3-epoxide, (RS)-2,3-Epoxy-2,3-dihydrosqualene, (±)-2,3-Epoxysqualene, (±)-Squalene oxide, 2,3-Epoxysqualene, 2,3-Oxidosqualene, Squalene 2,3-epoxide, Squalene 2,3-oxide, Squalene epoxide, Squalene oxide
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentaméthylhénicose-3,7,11,15,19-pentaényl]oxyrane
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C)\C)\C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R,S)-Oxidosqualene
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+
Poids de la formule 426.3862