Learn More
Chlorhydrate d'acide (3S)-1,2,3,4-tétrahydro-6,7-diméthoxy-3-isoquinoléinecarboxylique, TRC
Code produit 30410233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410233 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2931901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 82586-62-7
Formule moléculaire C12 H15 N O4 . Cl H
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O
Nom IUPAC (3S)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 273.713
Poids de la formule 273.077