Learn More
Chlorhydrate d'acide (3S)-1,2,3,4-tétrahydro-6,7-diméthoxy-3-isoquinoléinecarboxylique, TRC
Code produit 30423509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423509 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423509 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT293190100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 82586-62-7
Formule moléculaire C12 H15 N O4 . Cl H
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O
Nom IUPAC (3S)-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 273.713
Poids de la formule 273.077