Learn More
(3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Code produit 30368287
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368287 10 mg 10mg
30366647 50 mg 50mg
30355459 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41493310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1152110-30-9
Formule moléculaire C6H14N2 • 2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 187.11
Synonyme (S)-1,3-Dimethylpiperazine dihydrochloride
Nom IUPAC (S)-1,3-dimethylpiperazine hydrochloride
SMILES C[C@H]1CN(C)CCN1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-5-8(2)4-3-7-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
Poids de la formule 186.08