Learn More
(3S,4R)-4-(4-Fluorophényl)-1-méthyl-3-pipéridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11317609
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11317609
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H28137.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105812-81-5
Formule moléculaire C13H19FNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.30
Numéro MDL MFCD06658161
Clé InChI CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
Synonyme 3s,4r-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methyl-3-piperidinemethanol, paroxol, unii-idr7471br7, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methylpiperidin-3-yl methanol, 3s-4-4'-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluoro-phenyl-1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol, 4-4-fluorophenyl-1-methyl-, 3s,4r, trans-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine
CID PubChem 2734218
Nom IUPAC [(3S,4R)-4-(4-fluorophényle)-1-méthylpipéridine-3-yl]méthanol
SMILES C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol
Point de fusion 93°C to 98°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Rotation optique −34° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 223.29
Pourcentage de pureté 98%