Learn More
Enzymaster (3S,5S)-3,5-Heptanediol, > 99%
Code produit 17834651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17834651 5 g 5g
17814651 10 g 10g
17824651 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17834651 Fournisseur Enzymaster Code fournisseur 10425
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
(3S,5S)-3,5-Heptanediol avec une très grande pureté chimique et optique > 99%.
  • Produit par méthode enzymatique
  • Pureté chimique > 99 %
  • Excès énantiomérique > 99 %
  • Excès diastéréoisomérique > 99 %
Spécification
Point de fusion 52°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 222°C to 238°C
Excès énantiomérique >99%
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 132.2 g/mol
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif
Diastereomeric Excess >99%