Learn More
(3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30982311
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30982311 100 g
30977090 1 kg
30980752 500 g
30981301 25 g
30971696 1 g
30981044 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30982311 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD136525100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
CAS 4511-42-6
Formule moléculaire C6H8O4
Numéro MDL MFCD00070594
Quantité 100 g
SMILES O=C([C@H](C)O1)O[C@@H](C)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Pourcentage de pureté 97%