Learn More
(3S)-Aminoquinuclidine Dichlorhydrate, TRC
Code produit 30328296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328296 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6291905G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Formule moléculaire C7 H14 N2 . 2 Cl H
Quantité 5 g
Synonyme 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (3S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC (3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 199.121
Poids de la formule 198.0691