Learn More
UVP Lampe 3UV™
Code produit 11743539
Change view
Click to view available options
Wavelength:
365/302/254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
11743539 365/302/254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11743539 Fournisseur UVP Code fournisseur 95034302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lampe UV innovante, polyvalente et brevetée pour différentes applications. La lampe UVP™ 3UV™ offre une lumière UV à longueurs d’onde longue, courte et moyenne dans une seule lampe.
  • Trois longueurs d’onde, UV 254/302/365 nm, dans une seule lampe
  • Vous pouvez sélectionner facilement chaque longueur d’onde en tournant le bouton situé à l’extrémité du boîtier
  • Les surfaces spécialement conçues du réflecteur, montées derrière chaque tube, offrent une lumière UV maximale pour les applications de fluorescence
  • Léger et ergonomique pour une utilisation portative ou fixe
  • Sa conception permet une utilisation stationnaire de la lampe en la plaçant debout ou sur le côté
  • Disponible en quatre, six ou huit watts
  • Applications :
    • Inspection
    • Laboratoire
    • Enseignement
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 8 W
Wavelength 365/302/254 nm
Dimensions (L x l x H) 394 x 76 x 114 mm
Alimentation électrique 8 W, 230 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Modèle 3UV-38
Type de produit Lampe 3UV