Learn More
(3Z)-3-Heptène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-3-Heptene |
| CAS | 7642-10-6 |
| Formule moléculaire | C7 H14 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-Heptene, (3Z)-, 3-Heptene, (Z)- (8CI), (3Z)-3-Heptene, (Z)-3-Heptene, cis-3-Heptene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5- |
| SMILES | CCC\C=C/CC |
| Nom IUPAC | (Z)-hept-3-ete |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.19 |
| Poids de la formule | 98.1096 |