Learn More
4-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-1-butanamine, TRC
Code produit 30377893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30377893 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4728352.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-butanamine
CAS 245660-15-5
Formule moléculaire C10H25NOSi
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-amine, [4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C10H25NOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9,11H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCN
Nom IUPAC 4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxybutan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 203.4
Poids de la formule 203.1705