Learn More
4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948330
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948330 5 g
30929596 100 mg
30940502 250 mg
30931654 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30948330 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD132075g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde
CAS 27913-96-8
Formule moléculaire C11H13NO3S
Numéro MDL MFCD08276340
Quantité 5 g
SMILES O=CC1=CC=C(N(CC2)CCS2(=O)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 239.29
Pourcentage de pureté 98%