Learn More
4-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)benzamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10324202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324202 1 g Flacon en verre ambré 1g
10141032 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10324202 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW01125DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-53-5
Formule moléculaire C9H7N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 205.235
Numéro MDL MFCD00173809
Clé InChI PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
CID PubChem 2739359
Nom IUPAC 4-(thiadiazol-4-yl)benzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.24
Pourcentage de pureté 95%