Learn More
Chlorhydrate de 4-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)benzylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10089101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10089101 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10475692 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10089101 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC16413CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-49-9
Formule moléculaire C9H10ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 227.71
Numéro MDL MFCD02682075
Clé InChI WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
CID PubChem 2737287
Nom IUPAC [4-(thiadiazol-4-yl)phényl]méthanamine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 227.72
Pourcentage de pureté 95%