Learn More
4-(-Dioxaborinan--yl)benzaldéhyde,1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10423573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10423573 250 mg 250mg
10600105 1 g 1g
10699505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10423573 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01234CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 160068-88-2
Formule moléculaire C10H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.005
Numéro MDL MFCD04039026
Clé InChI AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
CID PubChem 2794711
Nom IUPAC 4-(1,3,2-dioxaborinane-2-yle)benzaldéhyde
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190
Pourcentage de pureté 97%