Learn More
4-(-Dioxaborinan--yl)benzaldéhyde,1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10699505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10699505 5 g 5g
10423573 250 mg 250mg
10600105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10699505 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01234DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 160068-88-2
Formule moléculaire C10H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.005
Numéro MDL MFCD04039026
Clé InChI AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
CID PubChem 2794711
Nom IUPAC 4-(1,3,2-dioxaborinane-2-yle)benzaldéhyde
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 190
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.