Learn More
4-(1,3,3-Triméthyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one, tech., Thermo Scientific™
Code produit 15430656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430656 25 g 25g
15410656 1 g 1g
15420656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53499.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
4-(1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0 ] hept-2-yl)-3-buten-2-one est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 190059-33-7
Formule moléculaire C13H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.30
Numéro MDL MFCD07784337
Clé InChI ODMUHAHUBCUABS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptan-2-yl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-, 3e, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, mixture of cis and trans
CID PubChem 11041982
SMILES CC(=O)C=CC1C2(C)OC2CCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one
Densité 1.039
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Nom IUPAC (E)-4-(4,4,6-triméthyle-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-5-yl)but-3-en-2-one
Poids de la formule 208.3
Qualité Technique