Learn More
4-(1,3-diméthylbutylamino)diphénylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine |
| CAS | 793-24-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C18 H24 N2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,4-Benzenediamine, N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl- (7CI,8CI), N1-(1,3-Dimethylbutyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-(4-Methylpentan-2-yl)-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(1,3-Dimethylbutylamino)diphenylamine, 6PPD, Accinox ZC, Antage 6C, Antigene 6C, Antioxidant 4020, Antioxidant 6C, Antioxidant CD 13, Antioxidant PD 2, Antozite 67, Antozite 67F, CD 13, CI, DBDA, DMBPD, Diafen 13, Diafen FDMB, Dusantox 6PPD, Flexzone 7F, Flexzone 7L, Flexzone 7P, Forte 6C, Kumanox 13, Kumanox 13C, Luvomaxx 6PPD, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-(4-Methyl-2-pentyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-(1,3-dimethylbutyl)-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-(1,3-dimethylbutyl)-p-phenylenediamine, Nocceler 6C, Nocrac 6C, Ozonone 6C, PD 2, Permanax 120, Permanax 6PPD, Pilflex 13, Santoflex 13, Santoflex 13F, Santoflex 6PPD, Sunsine 6PPD, UOP 562, UOP 588, Vulkanox 4020, Vulkanox 4020LG, Wingstay 300, 1,4-Benzenediamine, N1-(1,3-dimethylbutyl)-N4-phenyl- |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24N2/c1-14(2)13-15(3)19-17-9-11-18(12-10-17)20-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,14-15,19-20H,13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-N-(4-méthylpentan-2-yl)-4-N-phénylbenzène-1,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.4 |
| Afficher plus |