Learn More
4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4,4]non-2-yl)chlorure de sulfonyle de benzène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15498345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498345 250 mg 250mg
15488345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33174.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1378261-28-9
Formule moléculaire C14H14ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 327.779
Numéro MDL MFCD20037423
Clé InChI MZHDMPSNJZWYSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 nonan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl phenylsulfonyl chloride
CID PubChem 71651848
Nom IUPAC 4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4,4]nonan-2-yl)chlorure de benzènesulfonyle
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 139°C to 141°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 327.79
Pourcentage de pureté 95%