Learn More
4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30962992
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30962992 1 g
30961002 250 mg
30955411 5 g
30962237 25 g
30956783 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30962992 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138381g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid
CAS 3130-75-4
Formule moléculaire C12H11NO4
Numéro MDL MFCD00196079
Quantité 1 g
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)C2=C(C=CC=C2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 233.22
Pourcentage de pureté 98%