Learn More
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzène-1-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10049361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10049361 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10049361 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM03256DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS 175202-43-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11NO2S
Numéro MDL MFCD00085174
Quantité 1 g
Synonyme 4-1,3-dioxolan-2-yl benzene-1-carbothioamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1,3-dioxolan-2-yl, maybridge1_004514, 4-1,3-dioxolan-2-yl thiobenzamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzothioamide, amino 4-1,3-dioxolan-2-yl phenyl methane-1-thione
Clé InChI HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
Nom IUPAC 4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzènecarbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 209.263
CID PubChem 2778731
Poids de la formule 209.27
Pourcentage de pureté 97%