Learn More
4-(1,3-dioxolan-2-yl)pipéridine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10485512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10485512 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10485512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00374CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(5, 5-Dimethyl-1, 3-dioxan-2-yl)piperidine oxalate
CAS 423768-60-9
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H23NO6
Numéro MDL MFCD03659711
Quantité 250 mg
Synonyme 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine oxalate, 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine; oxalic acid
Clé InChI VIVKYBWHPORZOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC(OC1)C2CCNCC2)C.C(=O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC 4-(5,5-diméthyl-1,3-dioxan-2-yl)pipéridine ; acide oxalique
Poids moléculaire (g/mol) 289.328
CID PubChem 2779761
Poids de la formule 289.33
Pourcentage de pureté 90%