Learn More
4-(1,3-dithiolan-2-yl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468926 25 g 25g
11458926 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17066.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 22068-49-1 | C9H10OS2 | 198.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22068-49-1
Formule moléculaire C9H10OS2
Poids moléculaire (g/mol) 198.30
Numéro MDL MFCD00068127
Clé InChI LTNPCGWCUVDEEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3-dithiolan-2-yl phenol, unii-pip8o1r36t, pip8o1r36t, p-1,3-dithiolan-2-yl phenol, phenol, p-1,3-dithiolan-2-yl, 2-4-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 2-4'-hydroxyphenyl-1,3-dithiolane, 1,3-dithiolane, 2-4-hydroxyphenyl, acmc-1cmgs, phenol,4-1,3-dithiolan-2-yl
CID PubChem 97562
Nom IUPAC 4-(1,3-dithiolan-2-yl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1SCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 198.3
Pourcentage de pureté 97%