Learn More
4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10763433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763433 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10202982 1 g Flacon en verre ambré 1g
10240515 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DFP00120CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1008-95-3
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.176
Numéro MDL MFCD00052192
Clé InChI SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 517747
Nom IUPAC 4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%