Learn More
Chlorure de 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10292342
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. 10292342
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC14503CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 337508-66-4
Formule moléculaire C9H6ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 243.66
Numéro MDL MFCD02681962
Clé InChI QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-5-oxazolyl, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonylchloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulphonyl chloride, 4-oxazol-5-ylbenzenesulfonyl-chloride, 4-oxazol-5-ylbenzene-sulfonyl-chloride, chloro 4-1,3-oxazol-5-yl phenyl sulfone
CID PubChem 2776415
Nom IUPAC chlorure de 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzènesulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 243.67
Pourcentage de pureté 97%