Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424766 250 mg 250mg
15414766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59075.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 917397-94-5 | C16H19BFNO2 | 287.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917397-94-5
Formule moléculaire C16H19BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 287.14
Numéro MDL MFCD22418790
Clé InChI TZNIMHCBELUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-cyanocyclopropyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl cyclopropanecarbonitrile
CID PubChem 69074412
Nom IUPAC 1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]cyclopropane-1-carbonitrile
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C1(CC1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Cyanocyclopropyl)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 131°C to 133°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 287.14
Pourcentage de pureté 96%