Learn More
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459487 100 g 100g
11449487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22004.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 670-80-4 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 670-80-4
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Numéro MDL MFCD00006163
Clé InChI IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclohex-1-enyl-morpholine, 1-morpholino-1-cyclohexene, 1-morpholinocyclohexene, n-morpholino-1-cyclohexene, 4-1-cyclohexen-1-yl morpholine, morpholine, 4-1-cyclohexen-1-yl, 4-cyclohex-1-en-1-yl morpholine, 4-1-cyclohexenyl morpholine, 1-morpholin-1-ylcyclohexene, 1-n-morpholino cyclohexene
CID PubChem 69589
Nom IUPAC 4-(cyclohexène-1-yl)morpholine
SMILES C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
Densité 1.02
Point d’ébullition 118°C to 120°C (10 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.5146
Quantité 100 g
Beilstein 118696
Poids de la formule 167.25
Pourcentage de pureté 97%